4-Methoxypyridazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345702-1G OR345702-250MG
APOSOR345702-1GEA 516 DKK
APOSOR345702-1G APOSOR345702-250MG
4-Methoxypyridazine 97%
4-Methoxypyridazine
Formel: C₅H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08236840
CAS-nummer: 20733-11-3