6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345600-1G OR345600-25G OR345600-5G
APOSOR345600-1GEA 545 DKK
APOSOR345600-1G APOSOR345600-25G APOSOR345600-5G
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₄
Smeltepunkt: 201…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156994
CAS-nummer: 60546-62-5