4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-methylpyridin-4-amine
OR345541-1G OR345541-250MG OR345541-5G
APOSOR345541-1GEA 1200 DKK
APOSOR345541-1G APOSOR345541-250MG APOSOR345541-5G
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molekylvægt: 142.586 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18415428
CAS-nummer: 79055-64-4