3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345524-1G OR345524-250MG
APOSOR345524-1GEA 2810 DKK
APOSOR345524-1G APOSOR345524-250MG
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine
Formel: C₇H₅BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062679
CAS-nummer: 717843-46-4