4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345405-1G OR345405-250MG
APOSOR345405-1GEA 3050 DKK
APOSOR345405-1G APOSOR345405-250MG
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Smeltepunkt: 230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09908185
CAS-nummer: 74230-08-3