5-Chloro-2-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345400-5G OR345400-25G
APOSOR345400-5GEA 248 DKK
APOSOR345400-5G APOSOR345400-25G
5-Chloro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114188
CAS-nummer: 72093-07-3