5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345367-1G OR345367-5G
APOSOR345367-1GEA 994 DKK
APOSOR345367-1G APOSOR345367-5G
5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
5-Methoxy-2-methylpyridine
Formel: C₇H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09833595
CAS-nummer: 55270-47-8