3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 5-Bromo-2-nitropyridin-3-amine

OR345345-1G OR345345-250MG OR345345-5G
APOSOR345345-1GEA 741 DKK
APOSOR345345-1G APOSOR345345-250MG APOSOR345345-5G
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₄BrN₃O₂
Molekylvægt: 218.008 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11040269
CAS-nummer: 433226-05-2

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR