4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345316-1G OR345316-250MG OR345316-10G
APOSOR345316-1GEA 741 DKK
APOSOR345316-1G APOSOR345316-250MG APOSOR345316-10G
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole
Formel: C₈H₇ClN₂
Molekylvægt: 166.608 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12924600
CAS-nummer: 307951-53-7