5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345307-1G OR345307-5G
APOSOR345307-1GEA 1080 DKK
APOSOR345307-1G APOSOR345307-5G
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Formel: C₇H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375122
CAS-nummer: 252056-70-5