2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345306-250MG OR345306-1G
APOSOR345306-250MGEA 1040 DKK
APOSOR345306-250MG APOSOR345306-1G
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
Smeltepunkt: 123…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07776980
CAS-nummer: 24194-98-7