2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345282-1G OR345282-250MG OR345282-5G
APOSOR345282-1GEA 600 DKK
APOSOR345282-1G APOSOR345282-250MG APOSOR345282-5G
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 270…272 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835242
CAS-nummer: 179555-11-4