2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345269-1G OR345269-10G OR345269-5G
APOSOR345269-1GEA 644 DKK
APOSOR345269-1G APOSOR345269-10G APOSOR345269-5G
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839268
CAS-nummer: 157329-89-0