6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345244-1G OR345244-250MG OR345244-5G
APOSOR345244-1GEA 280 DKK
APOSOR345244-1G APOSOR345244-250MG APOSOR345244-5G
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697695
CAS-nummer: 129012-04-0