2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345241-1G OR345241-250MG OR345241-5G
APOSOR345241-1GEA 1020 DKK
APOSOR345241-1G APOSOR345241-250MG APOSOR345241-5G
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-chloro-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835245
CAS-nummer: 127561-70-0