2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 610 DKK
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Br₂NO
Smeltepunkt: 137…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036227
CAS-nummer: 117873-72-0