3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR345119-1G OR345119-250MG
APOSOR345119-1GEA 1610 DKK
APOSOR345119-1G APOSOR345119-250MG
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01612785
CAS-nummer: 610261-34-2