4-Bromo-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR345055-1G
OR345055-250MG
APOSOR345055-1GEA
2780
DKK
APOSOR345055-1G
APOSOR345055-250MG
4-Bromo-3-nitropyridine
4-Bromo-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ Molekylvægt: 202.994 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04112576 CAS-nummer: 23056-44-2 |