2-Chloro-1-naphthol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR34495-1G OR34495-250MG OR34495-5G
APOSOR34495-1GEA 3580 DKK
APOSOR34495-1G APOSOR34495-250MG APOSOR34495-5G
2-Chloro-1-naphthol 97%
2-Chloro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₇ClO
Molekylvægt: 178.615 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18415868
CAS-nummer: 606-40-6