4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethanamine, 1-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethylamine
OR3370-10G OR3370-1G OR3370-5G
APOSOR3370-10GEA 2030 DKK
APOSOR3370-10G APOSOR3370-1G APOSOR3370-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine
Formel: C₉H₁₂BrN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00032473
CAS-nummer: 6274-57-3