5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33680-1G OR33680-250MG OR33680-5G
APOSOR33680-1GEA 2620 DKK
APOSOR33680-1G APOSOR33680-250MG APOSOR33680-5G
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅BrClN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10000107
CAS-nummer: 1289076-45-4