3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33678-1G OR33678-250MG
APOSOR33678-1GEA 327 DKK
APOSOR33678-1G APOSOR33678-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅BrClN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10000080
CAS-nummer: 1289113-27-4