3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR33675-1G
OR33675-5G
OR33675-25G
APOSOR33675-1GEA
480
DKK
APOSOR33675-1G
APOSOR33675-5G
APOSOR33675-25G
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00490113 CAS-nummer: 54231-41-3 |