2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR33669-1G
OR33669-5G
APOSOR33669-1GEA
3550
DKK
APOSOR33669-1G
APOSOR33669-5G
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine
Formel:
C₉H₂₁N₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06751854 CAS-nummer: 84725-48-4 |