5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33663-1G OR33663-250MG
APOSOR33663-1GEA 1960 DKK
APOSOR33663-1G APOSOR33663-250MG
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₅ClO₂
Molekylvægt: 180.588 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11574566
CAS-nummer: 23145-14-4