Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33661-100MG OR33661-1G OR33661-250MG
APOSOR33661-100MGEA 360 DKK
APOSOR33661-100MG APOSOR33661-1G APOSOR33661-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Formel: C₉H₁₃N₃O₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31812084
CAS-nummer: 2391987-08-7