(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33656-1G OR33656-250MG
APOSOR33656-1GEA 5760 DKK
APOSOR33656-1G APOSOR33656-250MG
(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2S)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₉IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2366997-19-3