(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(3-Iodophenyl)acrylic acid
OR33644-1G OR33644-5G
APOSOR33644-1GEA 828 DKK
APOSOR33644-1G APOSOR33644-5G
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid
Formel: C₉H₇IO₂
Molekylvægt: 274.055 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464508
CAS-nummer: 41070-12-6