1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33327-1G OR33327-5G
APOSOR33327-1GEA 2030 DKK
APOSOR33327-1G APOSOR33327-5G
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Molekylvægt: 219.28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139117
CAS-nummer: 338976-01-5