3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33192-1G OR33192-5G
APOSOR33192-1GEA 1690 DKK
APOSOR33192-1G APOSOR33192-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156711
CAS-nummer: 5250-02-2