1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33010-1G OR33010-5G
APOSOR33010-1GEA 1360 DKK
APOSOR33010-1G APOSOR33010-5G
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₁NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871613
CAS-nummer: 7520-94-7