1H-Indole-3-carboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32891-1G OR32891-5G
APOSOR32891-1GEA 1220 DKK
APOSOR32891-1G APOSOR32891-5G
1H-Indole-3-carboxamide 95%
1H-Indole-3-carboxamide
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00460642
CAS-nummer: 1670-85-5