Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32868-1G OR32868-5G
APOSOR32868-1GEA 2550 DKK
APOSOR32868-1G APOSOR32868-5G
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00823452
CAS-nummer: 13610-51-0