5-Bromo-3-furoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromofuran-3-carboxylic acid, 2-Bromo-4-carboxyfuran
OR3279-1G OR3279-500MG OR3279-5G
APOSOR3279-1GEA 360 DKK
APOSOR3279-1G APOSOR3279-500MG APOSOR3279-5G
5-Bromo-3-furoic acid
5-Bromo-3-furoic acid
Formel: C₅H₃BrO₃
Smeltepunkt: 130…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669547
CAS-nummer: 58832-36-3