(1E)-1-(2-Phenylhydrazin-1-ylidene)propan-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32758-1G OR32758-5G
APOSOR32758-1GEA 1570 DKK
APOSOR32758-1G APOSOR32758-5G
(1E)-1-(2-Phenylhydrazin-1-ylidene)propan-2-one 95%
(1E)-1-(2-Phenylhydrazin-1-ylidene)propan-2-one
Formel: C₉H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026242
CAS-nummer: 27843-96-5