5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-8-formyl-1-azanaphthalene, 5-Bromoquinoline-8-carbaldehyde, 5-Bromo-8-formylquinoline
OR3274-1G OR3274-5G
APOSOR3274-1GEA 349 DKK
APOSOR3274-1G APOSOR3274-5G
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆BrNO
Molekylvægt: 236.065 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064042
CAS-nummer: 885267-41-4