(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32678-1G OR32678-5G
APOSOR32678-1GEA 2520 DKK
APOSOR32678-1G APOSOR32678-5G
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel: C₉H₁₀BrNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03618050
CAS-nummer: 1422045-46-2