4-Methyl-2-quinolinol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32653-100G OR32653-25G OR32653-5G
APOSOR32653-100GEA 1600 DKK
APOSOR32653-100G APOSOR32653-25G APOSOR32653-5G
4-Methyl-2-quinolinol 95%
4-Methyl-2-quinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006745
CAS-nummer: 84909-43-3