4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32561-1G OR32561-5G
APOSOR32561-1GEA 1360 DKK
APOSOR32561-1G APOSOR32561-5G
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00469762
CAS-nummer: 57748-41-1