2,3-Dimethoxy-6H,7H,8H,9H,10H,12H-azepino[2,1-b]quinazolin-12-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32496-1G OR32496-5G
APOSOR32496-1GEA 2550 DKK
APOSOR32496-1G APOSOR32496-5G
2,3-Dimethoxy-6H,7H,8H,9H,10H,12H-azepino[2,1-b]quinazolin-12-one 95%
2,3-Dimethoxy-6H,7H,8H,9H,10H,12H-azepino[2,1-b]quinazolin-12-one
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03617945
CAS-nummer: 475638-35-8