2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32486-1G OR32486-5G
APOSOR32486-1GEA 2550 DKK
APOSOR32486-1G APOSOR32486-5G
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 95%
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Formel: C₁₄H₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09802551
CAS-nummer: 120739-60-8