(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32473-1G OR32473-25G OR32473-5G
APOSOR32473-1GEA 1360 DKK
APOSOR32473-1G APOSOR32473-25G APOSOR32473-5G
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel: C₉H₁₀ClNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03617978
CAS-nummer: 1276536-34-5