2-Brom-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32395-1G OR32395-25G OR32395-5G
APOSOR32395-1GEA 1360 DKK
APOSOR32395-1G APOSOR32395-25G APOSOR32395-5G
2-Brom-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid 95%
2-Brom-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215011
CAS-nummer: 32433-61-7