Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR323200-1G OR323200-5G
APOSOR323200-1GEA 0 DKK
APOSOR323200-1G APOSOR323200-5G
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Formel: C₁₁H₁₂BrNO₃
Molekylvægt: 286.122 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00701884
CAS-nummer: 207864-21-9