Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322913-250MG OR322913-1G
APOSOR322913-250MGEA 360 DKK
APOSOR322913-250MG APOSOR322913-1G
Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate, tech
Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₇NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689563
CAS-nummer: 73956-17-9