(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322865-250MG OR322865-1G
APOSOR322865-250MGEA 872 DKK
APOSOR322865-250MG APOSOR322865-1G
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07355846
CAS-nummer: 51045-34-2
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III