4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-5-methyl-6-((2-methylpyridin-3-yl)oxy)pyrimidine
OR322841-250MG OR322841-1G
APOSOR322841-250MGEA 698 DKK
APOSOR322841-250MG APOSOR322841-1G
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃O
Molekylvægt: 235.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12756519
CAS-nummer: 930093-72-4