tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322791-1G OR322791-5G
APOSOR322791-1GEA 589 DKK
APOSOR322791-1G APOSOR322791-5G
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀INO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953364
CAS-nummer: 253177-03-6