2-Iodo-4-nitrobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322775-1G OR322775-250MG OR322775-5G
APOSOR322775-1GEA 230 DKK
APOSOR322775-1G APOSOR322775-250MG APOSOR322775-5G
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid 95%
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄INO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00956495
CAS-nummer: 89459-38-1