4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322751-1G OR322751-5G OR322751-25G
APOSOR322751-1GEA 175 DKK
APOSOR322751-1G APOSOR322751-5G APOSOR322751-25G
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Smeltepunkt: 69…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191396
CAS-nummer: 73291-09-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III